Principaux documents
33538
Sigma-Aldrich
1-Propanol
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC)
Synonyme(s) :
Alcool propylique
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2OH
CAS Number:
Poids moléculaire :
60.10
Beilstein:
1098242
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Agence
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
Qualité
puriss. p.a.
Essai
≥99.5% (GC)
Température d'inflammation spontanée
700 °F
Limite d'explosivité
13.7 %
Technique(s)
GC/GC: suitable
Impuretés
≤0.001% free acid (as C2H5COOH)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.01% acetone (GC)
≤0.01% propionaldehyde
≤0.05% 2-propanol
≤0.05% ethanol (GC)
≤0.05% methanol (GC)
≤0.05% water (Karl Fischer)
Indice de réfraction
n20/D 1.384 (lit.)
pb
97 °C (lit.)
Pf
−127 °C (lit.)
Densité
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Chaîne SMILES 
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1-Propanol is a linear alcohol. It exhibits Debye-type relaxation process which resembles α-relaxation and Johari-Goldstein type β-relaxation features of supercooled liquids (nonhydrogen-bonding type). It has been tested as a solvent for direct methanol/oxygen fuel cells.
Application
1-Propanol has been employed as a solvent for the synthesis of mesoporous alumina.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup