Principaux documents
72811
Sigma-Aldrich
Silica gel Rubin drying bags
with indicator function, 1/6 TE, bag with ~5 g, beads
Synonyme(s) :
Drying bags with silicagel Rubin
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
11101527
Nomenclature NACRES :
SB.52
Forme
beads
Niveau de qualité
Qualité
1/6 TE
bag with ~5 g
with indicator function
Fabricant/nom de marque
Zeochem AG
Taille des particules
1.0-3.0 mm
Description générale
active: red; inactive: yellow; regeneration at max. 80°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable