Principaux documents
38548
SAFC
1-[2-(Maleimido)ethyl]-4-[2-(3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-yl)-5-oxazolyl]pyridinium triflate
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥90% (HPCE)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H20F3N3O7S
CAS Number:
Poids moléculaire :
551.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Gamme de produits
BioReagent
Niveau de qualité
Essai
≥90% (HPCE)
Fluorescence
λex 389 nm; λem 528 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.O=C1C=CC(=O)N1CC[n+]2ccc(cc2)-c3cnc(o3)-c4ccc5OCCCc5c4
InChI
1S/C23H20N3O4.CHF3O3S/c27-21-5-6-22(28)26(21)12-11-25-9-7-16(8-10-25)20-15-24-23(30-20)18-3-4-19-17(14-18)2-1-13-29-19;2-1(3,4)8(5,6)7/h3-10,14-15H,1-2,11-13H2;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clé InChI
FGUKXLKALCIXHR-UHFFFAOYSA-M
Description générale
New class of highly photostable, water soluble fluorescent labels with large Stoke′s shift, high QY in aqueous media and pH tolerance. Major disadvantage: rel. low extinction coefficient (Ε slightly >20′000 in EtOH).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable