Principaux documents
74717
Sigma-Aldrich
Octaethylene glycol monohexadecyl ether
BioXtra, ≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
C16E8, Hexadecyl octaethylene glycol ether, Hexadecyloctaglycol
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)15(OCH2CH2)8OH
CAS Number:
Poids moléculaire :
594.86
Beilstein:
6490568
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Description
non-ionic
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioXtra
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
solid
Poids mol.
594.86 g/mol
Technique(s)
protein purification: suitable
Pf
43-45 °C
Traces de cations
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C32H66O9/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-34-19-21-36-23-25-38-27-29-40-31-32-41-30-28-39-26-24-37-22-20-35-18-16-33/h33H,2-32H2,1H3
Clé InChI
YAMTWWUZRPSEMV-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable