COV413B
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 7071906, human ovary (metastasis), Polygonal & fusiform
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human ovary (metastasis)
Conditionnement
tube of 5 μg 07071906-DNA-5UG
pkg of vial of cells 07071906-1VL
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Modal chromosome no. 38 (36-42)
Morphologie
Polygonal & fusiform
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
metastasis
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Milieu de culture
Procédure de repiquage