Principaux documents
CLS358206
Corning® Falcon® Plug Seal Screw Caps for 50mL Conical Bottom Centrifuge Tubes
sterile
Synonyme(s) :
culture tube
About This Item
Code UNSPSC :
41121703
Nomenclature NACRES :
NB.13
Matériaux
conical PE
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap: no
Fabricant/nom de marque
Corning 358206
Application
Liquid Handling
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1