E5768
Monoclonal Anti-Eotaxin-2 antibody produced in mouse
clone 61016.11, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-MPIF-2
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
61016.11, monoclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CCL24(6369)
Description générale
Monoclonal Anti-Eotaxin-2 (MPIF-2) recognizes recombinant human eotaxin-2, less than 0.03 % cross-reactivity with recombinant human eotaxin, MIP-1α, and MCP-3.
Immunogène
Application
Forme physique
Notes préparatoires