EHU030451
MISSION® esiRNA
targeting human BFSP1, AL031664.1
About This Item
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
GCTTGAACGGCTTAACAAGGAAGCTGATGAAGCCTTGCTGCATAACCTACGCCTTCAGCTGGAAGCCCAATTTCTGCAAGATGATATCAGTGCGGCAAAGGACAGGCACAAGAAGAATCTTCTGGAAGTTCAGACCTATATCAGCATCCTGCAGCAGATCATCCACACCACTCCTCCAGCATCCATTGTGACGAGTGGGATGAGGGAGGAGAAGCTCCTGACGGAGCGGGAGGTGGCCGCCCTGCGGAGTCAGCTGGAGGAGGGCCGGGAGGTGCTCTCCCACCTGCAGGCGCAGAGAGTGGAGCTGCAGGCACAGACAACAACTCTGGAACAAGCTATTAAAAGTGCCCATGAGTGTTATGACGATGAGATTCAGCTTTATAACGAGCAGATTGAGACACTGCGCAAGGAGATT
Numéro d'accès Ensembl | humain
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... BFSP1(631), BFSP1(631)
Description générale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Certificats d'analyse (COA)
Vous ne trouvez pas la bonne version ?
Si vous avez besoin d'une version particulière, vous pouvez rechercher un certificat spécifique par le numéro de lot.
Déjà en possession de ce produit ?
Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la Bibliothèque de documents.
Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique