EMU090631
MISSION® esiRNA
targeting mouse Etv6
About This Item
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
GATCCCTTTCGCTGTGAGACATGTCTGAGACTCCTGCTCAGTCTAGCATTAAGCAGGAACGAATTTCATACACGCCCCCAGAGAGTCCAGTGGCAAGCCACCGTTCCTCGACTCCGCTTCATGTTCACACAGTGCCTCGAGCGCTCAGGATGGAGGAAGACTCGATCCACCTGCCAACACACCTGCGTTTGCAGCCGATTTACTGGAGCAGAGATGACGTAGCCCAGTGGCTCAAGTGGGCAGAAAATGAGTTTTCTTTAAGGCCCATTGAGAGCAACAAGTTCGAAATGAATGGCAAGGCCCTCCTGCTGCTGACCAAAGAGGATTTCCGCTACCGATCTCCTCATTCAGGCGACGTGCTCTATGAACTCCTTCAGCATATCCTGAAGCAGAGGAAATCTCGAATGCTCTTCTCACCATTCTTCCCCCCTGGGGACTCTATCCACACCAAGCCAGAGGTCCTCCTGCATCAGAACCATGACGAAGATAACTGTGTCCAGAGGACACCCAGGACGCCCGCGGAGAGCGTGCACCACAACCCTCCCACCATCGAACTCTTACATCGCCCTAGGTCACC
Numéro d'accès Ensembl | souris
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Informations sur le gène
mouse ... ETV6(14011), Etv6(14011)
Description générale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable