EPF740540035
Eppendorf® CryoCube® F740h
capacity 740 L, cooling, 5 Classic interface, AC/DC input 120 - 208 V, 60 Hz
Synonyme(s) :
Eppendorf® CryoCube® F740h, CryoCube® F740h
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
cooling 5 Classic interface
Capacité
740 L
Description générale
Application
Informations légales