HLP602
Normal Human Sinusoidal Endothelial Cells; passage 2
Single-Donor Cryopreserved Sinusoidal Endothelial cells isolated from human livers, high viability, and characterized by cell specific markers
Synonyme(s) :
Homogenous population isolated from whole human livers
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human liver
Forme
frozen liquid
Conditionnement
pkg of 1 vial (1 vial contains ≥1 million cells)
pkg of 1 vial contains ≥0.5 million cells
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
cloudy
Température de stockage
-140 to -196°C
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Avertissement
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable