I3657
Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-2 from mouse
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
IGFBP-2
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in NSO cells
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
0.125-0.5 mg per mL ED50
Poids mol.
~35 kDa by SDS-PAGE (reducing)
calculated mol wt 29.4 kDa
Conditionnement
pkg of 25 μg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Igfbp2(16008)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable