K4268
PKCμ, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
PKCM, PKD, PRKCM
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.32
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderService technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderProduit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Niveau de qualité
Gamme de produits
PRECISIO® Kinase
Essai
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
578-782 nmol/min·mg
Poids mol.
~131 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PRKD1(5587)
Description générale
Protein kinase C μ (PKCμ) belongs to the protein kinase C (PKC) family. PKCμ is widely expressed with the highest expression in the thymus, lung and peripheral blood mononuclear cells.
Actions biochimiques/physiologiques
Protein kinase C μ (PKCμ) associates with phosphatidylinositol 4-kinase as well as phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase. A region of PKCμ between the amino-terminal transmembrane domain and the pleckstrin homology domain is shown to be involved in the association with the lipid kinases.
Forme physique
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, with 150 mM NaCl, 0.2 5mM DTT, 0.1 mM EGTA, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, and 25% glycerol.
Informations légales
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable