L6538
Limaprost
≥99%, crystalline
Synonyme(s) :
11α,15S-Dihydroxy-17S,20-dimethyl-9-oxo-prosta-2E,13E-dien-1-oic acid, 17α,20-dimethyl-δ2-PGE1
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
crystalline
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
ethanol: soluble
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCC[C@H](C)C[C@H](O)\C=C\[C@H]1[C@H](O)CC(=O)[C@@H]1CCCC\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C22H36O5/c1-3-4-9-16(2)14-17(23)12-13-19-18(20(24)15-21(19)25)10-7-5-6-8-11-22(26)27/h8,11-13,16-19,21,23,25H,3-7,9-10,14-15H2,1-2H3,(H,26,27)/b11-8+,13-12+/t16-,17+,18+,19+,21+/m0/s1
Clé InChI
OJZYRQPMEIEQFC-UAWLTFRCSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges