Principaux documents
M9131
Sigma-Aldrich
2′-O-Monosuccinyladenosine 3′:5′-cyclic monophosphate
≥98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H16N5O7P
CAS Number:
Poids moléculaire :
421.30
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.51
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
powder
Solubilité
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
(Nc1ncnc2c1ncn2C1OC2COP(=O)(O)OC2C1OC(=O)CCC(=O)O)
InChI
1S/C14H16N5O9P/c15-12-9-13(17-4-16-12)19(5-18-9)14-11(27-8(22)2-1-7(20)21)10-6(26-14)3-25-29(23,24)28-10/h4-6,10-11,14H,1-3H2,(H,20,21)(H,23,24)(H2,15,16,17)
Clé InChI
QNPSLGPIZRJDAN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
2′-O-Monosuccinyladenosine 3′:5′-cyclic monophosphate is a cAMP analog that may be used with other cAMP analogs to evaluate cAMP mediate processes within cells.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable