Principaux documents
P0514
Sigma-Aldrich
L-α-Phosphatidyl-DL-glycerol ammonium salt from egg yolk lecithin
solution, 10 mg/mL in chloroform: methanol (49:1), ≥99%
Synonyme(s) :
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1-rac-glycerol), 1-(3-sn-Phosphatidyl)-rac-glycerol ammonium salt from egg yolk lecithin
About This Item
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
egg yolk
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
solution
Concentration
10 mg/mL in chloroform: methanol (49:1)
Groupe fonctionnel
phospholipid
Type de lipide
phosphoglycerides
Température de stockage
−20°C
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable