Forme
solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.CN(C)CCOc1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C12H17NO3.ClH/c1-13(2)5-6-14-10-3-4-11-12(9-10)16-8-7-15-11;/h3-4,9H,5-8H2,1-2H3;1H
Clé InChI
VRCSNYKNBODDIM-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires