PLA0256
Rabbit anti-WDR5 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
BIG-3, BMP2-induced 3-kb gene protein, CFAP89, SWD3, Set1c WD40 repeat protein, cilia and flagella associated protein 89, homolog, homolog (S. cerevisiae)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Espèces réactives
human, mouse, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:200- 1:1,000
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1:2,000-1:10,000
Numéro d'accès
NP_060058.1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
rabbit ... WDR5(11091)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable