MilliporeSigma
Passer à
PRS4491
Sigma-Aldrich
Anti-LGI2 (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-LGIL2, Anti-Leucine-rich glioma inactivated 2, Anti-Leucine-rich repeat LGI family, member 2
10 MG
349,00 $
50 MG
1 180,00 $
349,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 MG
349,00 $
50 MG
1 180,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
349,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
PRS4533PRS4531PRS4513
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Gene Information
mouse ... Lgi2(246316)
Gene Information
mouse ... Lgi2(246316)
Gene Information
human ... LGI1(9211)
Gene Information
human ... LGI4(163175)
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Immunogène
an 11 amino acid peptide from near the amino-terminus of human LGI2.
Liaison
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4491.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable