Principaux documents
PZ0032
Sigma-Aldrich
PF-04479745
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(9S)-6,7,8,9-Tetrahydro-N,9-dimethyl-2-(phenylmethyl)-5H-pyrimido[4,5-d]azepin-4-amine, PF-4479745
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H22N4
CAS Number:
Poids moléculaire :
282.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CNC1=C2C([C@@H](C)CNCC2)=NC(CC3=CC=CC=C3)=N1
InChI
1S/C17H22N4/c1-12-11-19-9-8-14-16(12)20-15(21-17(14)18-2)10-13-6-4-3-5-7-13/h3-7,12,19H,8-11H2,1-2H3,(H,18,20,21)/t12-/m0/s1
Clé InChI
IHHALLDEDARSAL-LBPRGKRZSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
PF-04479745 (PF-4479745) is a selective serotonin 5HT2C agonist.
PF-04479745 is a selective serotonin 5HT2C agonist.
Caractéristiques et avantages
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable