Principaux documents
PZ0130
Sigma-Aldrich
CP-64434 hydrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N′-Desmethylazithromycin hydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C37H70N2O12 · xH2O
CAS Number:
Poids moléculaire :
734.96 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: ≥10 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O.CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](OC2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](OC3O[C@H](C)C[C@H](NC)[C@H]3O)[C@](C)(O)C[C@@H](C)CN(C)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
InChI
1S/C37H70N2O12.H2O/c1-14-26-37(10,45)30(41)23(6)39(12)18-19(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)25(38-11)15-20(3)47-34)21(4)29(22(5)33(43)49-26)50-27-17-36(9,46-13)31(42)24(7)48-27;/h19-32,34,38,40-42,44-45H,14-18H2,1-13H3;1H2/t19-,20-,21+,22-,23-,24+,25+,26-,27+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-;/m1./s1
Clé InChI
SREHTTJVVFKIEQ-SXEMRNGDSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
CP-064434 is an antibiotic; anti-proliferative HDAC inhibitor.
Caractéristiques et avantages
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable