S1135
Stroma from bovine erythrocytes
source of stromal-bound enzymes
Synonyme(s) :
Bovine stroma
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.81
Produits recommandés
Source biologique
bovine erythrocytes
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Stroma from bovine erythrocytes contains lipids, membrane proteins, and other water-soluble proteins. It is devoid of hemoglobin.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable