SAB1402925
Monoclonal Anti-SNRPB, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1B4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
COD, SNRPB1, SmB/SmB′, snRNP-B
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1B4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~34.91 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SNRPB(6628)
Description générale
Immunogène
Sequence
MTVGKSSKMLQHIDYRMRCILQDGRIFIGTFKAFDKHMNLILCDCDEFRKIKPKNSKQAEREEKRVLGLVLLRGENLVSM
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable