SAB1403037
Monoclonal Anti-EDEM1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
EDEM, FLJ51559, FLJ51560, KIAA0212
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2D3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~36.89 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Immunogène
Sequence
YLLFDEDNPVHKSGTRYMFTTEGHIVSVDEHLRELPWKEFFSEEGGQDQGGKSVHRPKPHELKVINSSSNCNRVPDERRYSLPLKSIYMRQIDQMVGL
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable