Principaux documents
SAB1405536
Sigma-Aldrich
Anti-C7 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~93.5 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... C7(730)
Description générale
C7 is a component of the complement system. It participates in the formation of Membrane Attack Complex (MAC). People with C7 deficiency are prone to bacterial infection. (provided by RefSeq)
Immunogène
C7 (NP_000578.2, 1 a.a. ~ 843 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKVISLFILVGFIGEFQSFSSASSPVNCQWDFYAPWSECNGCTKTQTRRRSVAVYGQYGGQPCVGNAFETQSCEPTRGCPTEEGCGERFRCFSGQCISKSLVCNGDSDCDEDSADEDRCEDSERRPSCDIDKPPPNIELTGNGYNELTGQFRNRVINTKSFGGQCRKVFSGDGKDFYRLSGNVLSYTFQVKINNDFNYEFYNSTWSYVKHTSTEHTSSSRKRSFFRSSSSSSRSYTSHTNEIHKGKSYQLLVVENTVEVAQFINNNPEFLQLAEPFWKELSHLPSLYDYSAYRRLIDQYGTHYLQSGSLGGEYRVLFYVDSEKLKQNDFNSVEEKKCKSSGWHFVVKFSSHGCKELENALKAASGTQNNVLRGEPFIRGGGAGFISGLSYLELDNPAGNKRRYSAWAESVTNLPQVIKQKLTPLYELVKEVPCASVKKLYLKWALEEYLDEFDPCHCRPCQNGGLATVEGTHCLCHCKPYTFGAACEQGVLVGNQAGGVDGGWSCWSSWSPCVQGKKTRSRECNNPPPSGGGRSCVGETTESTQCEDEELEHLRLLEPHCFPLSLVPTEFCPSPPALKDGFVQDEGTMFPVGKNVVYTCNEGYSLIGNPVARCGEDLRWLVGEMHCQKIACVLPVLMDGIQSHPQKPFYTVGEKVTVSCSGGMSLEGPSAFLCGSSLKWSPEMKNARCVQKENPLTQAVPKCQRWEKLQNSRCVCKMPYECGPSLDVCAQDERSKRILPLTVCKMHVLHCQGRNYTLTGRDSCTLPASAEKACGACPLWGKCDAESSKCVCREASECEEEGFSICVEVNGKEQTMSECEAGALRCRGQSISVTSIRPCAAETQ
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable