SAB1409454
Anti-NANS antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
SAS
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 40.3 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Description générale
Immunogène
Sequence
MPLELELCPGRWVGGQHPCFIIAEIGQNHQGDLDVAKRMIRMAKECGADCAKFQKSELEFKFNRKALERPYTSKHSWGKTYGEHKRHLEFSHDQYRELQRYAEEVGIFFTASGMDEMAVEFLHELNVPFFKVGSGDTNNFPYLEKTAKKGRPMVISSGMQSMDTMKQVYQIVKPLNPNFCFLQCTSAYPLQPEDVNLRVISEYQKLFPDIPIGYSGHETGIAISVAAVALGAKVLERHITLDKTWKGSDHSASLEPGELAELVRSVRLVERALGSPTKQLLPCEMACNEKLGKSVVAKVKIPEGTILTMDMLTVKVGEPKGYPPEDIFNLVGKKVLVTVEEDDTIMEELVDNHGKKIKS
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable