Principaux documents
SAB1411487
Sigma-Aldrich
Anti-SLC25A31 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
AAC4, ANT4, DKFZp434N1235, SFEC35kDa
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 35 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC25A31(83447)
Description générale
Mitochondrial ADP/ATP carriers, such as SLC25A31, are nuclear-coded mitochondrial proteins that catalyze the exchange of ATP generated in mitochondria by ATP synthase (see MIM 108729) against ADP produced in cytosol by most energy-consuming reactions (Dolce et al., 2005 [PubMed 15670820]).[supplied by OMIM
Immunogène
SLC25A31 (NP_112581.1, 1 a.a. ~ 315 a.a) full-length human protein.
Sequence
MHREPAKKKAEKRLFDASSFGKDLLAGGVAAAVSKTAVAPIERVKLLLQVQASSKQISPEARYKGMVDCLVRIPREQGFFSFWRGNLANVIRYFPTQALNFAFKDKYKQLFMSGVNKEKQFWRWFLANLASGGAAGATSLCVVYPLDFARTRLGVDIGKGPEERQFKGLGDCIMKIAKSDGIAGLYQGFGVSVQGIIVYRASYFGAYDTVKGLLPKPKKTPFLVSFFIAQVVTTCSGILSYPFDTVRRRMMMQSGEAKRQYKGTLDCFVKIYQHEGISSFFRGAFSNVLRGTGGALVLVLYDKIKEFFHIDIGGR
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable