Accéder au contenu
MilliporeSigma
Toutes les photos(2)

Principaux documents

SAB1412738

Sigma-Aldrich

Monoclonal Anti-PKIB antibody produced in mouse

clone 7F8, purified immunoglobulin

Synonyme(s) :

Anti-FLJ23817, Anti-PRKACN2

Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme


About This Item

Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41

Source biologique

mouse

Niveau de qualité

Conjugué

unconjugated

Forme d'anticorps

purified immunoglobulin

Type de produit anticorps

primary antibodies

Clone

7F8, monoclonal

Forme

buffered aqueous solution

Poids mol.

antigen 31.57 kDa

Espèces réactives

human

Technique(s)

ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL

Isotype

IgG2a

Numéro d'accès GenBank

Numéro d'accès UniProt

Conditions d'expédition

dry ice

Température de stockage

−20°C

Informations sur le gène

human ... PKIB(5570)

Description générale

The protein encoded by this gene is a member of the cAMP-dependent protein kinase inhibitor family. Studies of a similar protein in rat suggest that this protein may interact with the catalytic subunit of cAMP-dependent protein kinase and act as a competitive inhibitor. At least three alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been reported. (provided by RefSeq)

Immunogène

PKIB (NP_115860.1, 2 a.a. ~ 54 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.

Sequence
RTDSSKMTDVESGVANFASSARAGRRNALPDIQSSAATDGTSDLPLKLEALSV

Caractéristiques et avantages

Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.

Forme physique

Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4

Informations légales

GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services

Clause de non-responsabilité

Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.

Vous ne trouvez pas le bon produit ?  

Essayez notre Outil de sélection de produits.

Code de la classe de stockage

11 - Combustible Solids

Classe de danger pour l'eau (WGK)

WGK 1

Point d'éclair (°F)

Not applicable

Point d'éclair (°C)

Not applicable


Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :

Certificats d'analyse (COA)

Lot/Batch Number

Vous ne trouvez pas la bonne version ?

Si vous avez besoin d'une version particulière, vous pouvez rechercher un certificat spécifique par le numéro de lot.

Déjà en possession de ce produit ?

Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la Bibliothèque de documents.

Consulter la Bibliothèque de documents

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

Contacter notre Service technique