Principaux documents
SAB1413292
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CLDN6 antibody produced in mouse
clone 1P8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CLDN6
About This Item
Code UNSPSC :
51111800
Conjugué
unconjugated
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1P8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
23.3 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~0.3-1 μg/μL (Please refer to lot specific concentration)
Technique(s)
ELISA: suitable
Isotype
IgG2b, kappa
Numéro d'accès Protein ID
NM_021195.3
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
-10 to -25°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CLDN6(9074)
Description générale
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant CLDN6.
Immunogène
CLDN6 (NP_067018.1, 1 a.a. ~ 220 a.a) full-length recombinant protein with GST tag.
Séquence
MASAGMQILGVVLTLLGWVNGLVSCALPMWKVTAFIGNSIVVAQVVWEGLWMSCVVQSTGQMQCKVYDSLLALPQDLQAARALCVIALLVALFGLLVYLAGAKCTTCVEEKDSKARLVLTSGIVFVISGVLTLIPVCWTAHAVIRDFYNPLVAEAQKRELGASLYLGWAASGLLLLGGGLLCCTCPSGGSQGPSHYMARYSTSAPAISRGPSEYPTKNYV
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Notes préparatoires
Purification by Protein A sepharose
Stockage et stabilité
Storage Instruction: Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable