Principaux documents
SAB3500445
Sigma-Aldrich
Anti-Toso antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FAIM3, Anti-Fas apoptotic inhibitory molecule 3, Anti-Regulator of Fas-induced apoptosis
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
predicted mol wt 43 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FAIM3(9214)
Immunogène
Toso antibody was raised against a 13 amino acid peptide from near the carboxy terminus of human Toso.
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Liaison
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500445.
Forme physique
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable