SAB4702129
Monoclonal Anti-CD22 PE produced in mouse
Synonyme(s) :
SIGLEC-2, SIGLEC2
About This Item
Conjugué
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S-HCL-1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD22(933)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Notes préparatoires
Stockage et stabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable