MilliporeSigma
SAB5700393
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PKD/PKCmu-S744/748 antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
CHDED, PKC-MU, PKCM, PKD, PRKCM, PRKD1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
101
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
2.4 mg/ml
Technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer744/pSer748)
Informations sur le gène
human ... PRKD1(5587)
Description générale
The protein encoded by this gene is a serine/threonine protein kinase involved in many cellular processes, including Golgi body membrane integrity and transport, cell migration and differentiation, MAPK8/JNK1 and Ras pathway signaling, MAPK1/3 (ERK1/2) pathway signaling, cell survival, and regulation of cell shape and adhesion.
Immunogène
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S744/748 of human PKD/PKCmu
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable