Principaux documents
SAB5700576
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-ATP2A2-Thr484 antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
ATP2A2, ATP2A2/SERCA2, ATP2B, DAR, DD, SERCA2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
109
111
114
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
2.25 mg/ml
Technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr484)
Informations sur le gène
human ... ATP2A2(488)
Immunogène
A phospho synthetic peptide corresponding to residues surrounding Thr484 of human ATP2A2.
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable