SAB5702207
Anti-PPARγ Antibody, clone 9P1J6, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CIMT1,GLM1,NR1C3,PPARG1,PPARG2,PPARgamma,PPAR gamma,PPARG
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
9P1J6, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
70 kDa
Espèces réactives
rat
Concentration
1.5 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
LSVMEDHSHSFDIKPFTTVDFSSISTPHYEDIPFTRTDPVVADYKYDLKLQEYQSAIKVEPASPPYYSEKTQLYNKPHEEPSNSLMAIECRVCGDKASGFH
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PPARG(5468)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1