SAB5702330
Anti-MYLK Antibody, clone 1J2U2, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
AAT7, KRP, MLCK, MLCK1, MLCK108, MLCK210, MSTP083, MYLK1, smMLCK
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
1J2U2, monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
0.65mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
VAEEKPHVKPYFSKTIRDLEVVEGSAARFDCKIEGYPDPEVVWFKDDQSIRESRHFQIDYDEDGNCSLIISDVCGDDDAKYTCKAVNSLGEATCTAELIVE
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYLK(4638)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1