SAB5702391
Anti-RAB4A Antibody, clone 8I5K1, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
HRES-1, HRES-1/RAB4, HRES1, RAB4
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
8I5K1, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
25 kDa
Espèces réactives
mouse, mouse
Concentration
1.5 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MSQTAMSETYDFLFKFLVIGNAGTGKSCLLHQFIEKKFKDDSNHTIGVEFGSKIINVGGKYVKLQIWDTAGQERFRSVTRSYYRGAAGALLVYDITSRET
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RAB4A(5867)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1