SAB5702581
Anti-PARP2 Antibody, clone 6G5U7, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
ADPRT2, ADPRTL2, ADPRTL3, ARTD2, PARP-2, pADPRT-2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
6G5U7, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
60 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
0.40 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
LLLLSEVALGQCNELLEANPKAEGLLQGKHSTKGLGKMAPSSAHFVTLNGSTVPLGPASDTGILNPDGYTLNYNEYIVYNPNQVRMRYLLKVQFNFLQLW
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PARP2(10038)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1