SAB5702646
Anti-DLAT Antibody, clone 2Z7R10, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
DLTA, PDC-E2, PDCE2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
2Z7R10, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
70 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
0.24 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
AREGKLQPHEFQGGTFTISNLGMFGIKNFSAIINPPQACILAIGASEDKLVPADNEKGFDVASMMSVTLSCDHRVVDGAVGAQWLAEFRKYLEKPITMLL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DLAT(1737)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1