SAB5702779
Anti-SMN1 Antibody, clone 9N9Q6, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
BCD541, GEMIN1, SMA, SMA1, SMA2, SMA3, SMA4, SMA@, SMN, SMNT, T-BCD541, TDRD16A
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
9N9Q6, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
38 kDa
Espèces réactives
rat, human
Concentration
1.8 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
SEDGCIYPATIASIDFKRETCVVVYTGYGNREEQNLSDLLSPICEVANNIEQNAQENENESQVSTDESENSRSPGNKSDNIKPKSAPWNSFLPPPPPM
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SMN1(6606)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1