SAB5702943
Anti-Syntaxin Antibody, clone 7D9V8, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
GEFSP9, STX1B1, STX1B2
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
7D9V8, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
35 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
0.65 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MKDRTQELRSAKDSDDEEEVVHVDRDHFMDEFFEQVEEIRGCIEKLSEDVEQVKKQHSAILAAPNPDEKTKQELEDLTADIKKTANKVRSKLKAIEQSIE
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... STX1B(112755)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1