SBR00119
Sarecycline Hydrochloride
Synonyme(s) :
P-005672 HCl, P005672 HCl
About This Item
Produits recommandés
Conditions de stockage
under inert gas
Niveau de qualité
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Mode d’action
protein synthesis | inhibits
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN(C)[C@H]1[C@H]2C[C@H]3CC4=C(C=CC(=C4C(=C3C(=O)[C@@]2(C(=C(C1=O)C(=O)N)O)O)O)O)CN(C)OC.Cl
InChI
1S/C24H29N3O8.ClH/c1-26(2)18-13-8-11-7-12-10(9-27(3)35-4)5-6-14(28)16(12)19(29)15(11)21(31)24(13,34)22(32)17(20(18)30)23(25)33;/h5-6,11,13,18,28-29,32,34H,7-9H2,1-4H3,(H2,25,33);1H/t11-,13-,18-,24-;/m0./s1
Clé InChI
JGPBDCKZLBSHOI-FIPJBXKNSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable