SCP0160
GRF, mouse
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C220H365N69O64S1
Poids moléculaire :
5032.74
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.32
Produits recommandés
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Composition
Peptide Content, ≥75%
Conditions de stockage
protect from light
Température de stockage
−20°C
Amino Acid Sequence
His-Val-Asp-Ala-Ile-Phe-Thr-Thr-Asn-Tyr-Arg-Lys-Leu-Leu-Ser-Gln-Leu-Tyr-Ala-Arg-Lys-Val-Ile-Gln-Asp-Ile-Met-Asn-Lys-Gln-Gly-Glu-Arg-Ile-Gln-Glu-Gln-Arg-Ala-Arg-Leu-Ser
Application
Growth Hormone Releasing Factor (GHRF) is an amino acid peptide that induces the release of growth hormone via GPCR receptor GHRH-R.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable