SCP0222
Prodynorphin 228-256 porcine / Dynorphin B 29 Leumorphin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C161H236N42O48
Poids moléculaire :
3527.85
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Produits recommandés
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Composition
Peptide Content, ≥75%
Conditions de stockage
protect from light
Température de stockage
−20°C
Amino Acid Sequence
Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu-Arg-Arg-Gln-Phe-Lys-Val-Val-Thr-Arg-Ser-Gln-Glu-Asp-Pro-Asn-Ala-Tyr-Tyr-Glu-Glu-Leu-Phe-Asp-Val
Application
Leumorphin and prodynorphin are endogenous opioid polypeptide hormones used to study opioid signaling and opioid peptide metabolic processing.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable