Principaux documents
SMB00185
Sigma-Aldrich
Quadrangolin A
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H22O3
CAS Number:
Poids moléculaire :
250.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)C(=C)[C@@H]1CC[C@@]2(C)CCCC(=C)[C@@H]2[C@H]1O
InChI
1S/C16H24O3/c1-10-6-5-8-16(3)9-7-12(14(17)13(10)16)11(2)15(18)19-4/h12-14,17H,1-2,5-9H2,3-4H3/t12-,13+,14-,16+/m0/s1
Clé InChI
QKJPFZYODFIADE-KNCOVGOOSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable