Principaux documents
SMB00518
Sigma-Aldrich
4′,5,7-Trihydroxy-6,8-diprenylisoflavone
≥85% (LC/MS-UV)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H26O5
CAS Number:
Poids moléculaire :
406.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
≥85% (LC/MS-UV)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C1C2=C(C(CC=C(C)C)=C(C(CC=C(C)C)=C2OC=C1C3=CC=C(O)C=C3)O)O
InChI
1S/C25H26O5/c1-14(2)5-11-18-22(27)19(12-6-15(3)4)25-21(23(18)28)24(29)20(13-30-25)16-7-9-17(26)10-8-16/h5-10,13,26-28H,11-12H2,1-4H3
Clé InChI
UCHYSPNEUSDFQR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable