Principaux documents
SMB00525
Sigma-Aldrich
Bartsioside
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H22O8
CAS Number:
Poids moléculaire :
330.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)CO)O[C@H]2[C@]3([C@@]([H])(C=CO2)CC=C3CO)[H]
InChI
1S/C15H22O8/c16-5-8-2-1-7-3-4-21-14(10(7)8)23-15-13(20)12(19)11(18)9(6-17)22-15/h2-4,7,9-20H,1,5-6H2/t7-,9-,10+,11-,12+,13-,14+,15+/m1/s1
Clé InChI
FCHJZJFIDNMNBS-CLBXSRGTSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable