Principaux documents
SMB00544
Sigma-Aldrich
8H-1,3-Dioxolo[4,5-g][1]benzopyran-8-one, 7,9-dimethoxy-6-(4-methoxyphenyl)- (9CI, ACI)
≥95% (LC/MS-UV)
Synonyme(s) :
7,9-Dimethoxy-6-(4-methoxyphenyl)-8H-1,3-dioxolo[4,5-g][1]benzopyran-8-one (ACI), 8H-1,3-Dioxolo[4,5-g][1]benzopyran-8-one, 7,9-dimethoxy-6-(p-methoxyphenyl)- (7CI)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H16O7
CAS Number:
Poids moléculaire :
356.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
≥95% (LC/MS-UV)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C1C2=C(C=C(OCO3)C3=C2OC)OC(C4=CC=C(OC)C=C4)=C1OC
InChI
1S/C19H16O7/c1-21-11-6-4-10(5-7-11)16-19(23-3)15(20)14-12(26-16)8-13-17(18(14)22-2)25-9-24-13/h4-8H,9H2,1-3H3
Clé InChI
LWUQVHKGVXRUPD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable