SML0229
CIQ
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(3-Chlorophenyl)[3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-1-[(4-methoxyphenoxy)methyl]-2(1H)-isoquinolinyl]-methanone
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: ≥10 mg/mL at warmed to 60 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1cc(ccc1)C(=O)N2CCc3c(cc(c(c3)OC)OC)C2COc4ccc(cc4)OC
InChI
1S/C26H26ClNO5/c1-30-20-7-9-21(10-8-20)33-16-23-22-15-25(32-3)24(31-2)14-17(22)11-12-28(23)26(29)18-5-4-6-19(27)13-18/h4-10,13-15,23H,11-12,16H2,1-3H3
Clé InChI
VYMILMYEENZHAR-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable