SML0514
UCM710
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(9Z)-9-Hexadecenoic acid 2-oxiranylmethyl ester, (±)-Oxiran-2-ylmethyl (9Z)-hexadec-9-enoate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
oil
Couleur
colorless to light yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC1CO1
InChI
1S/C19H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(20)22-17-18-16-21-18/h7-8,18H,2-6,9-17H2,1H3/b8-7-
Clé InChI
FWEHVPCBXKCYHE-FPLPWBNLSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable