Principaux documents
SML1568
Sigma-Aldrich
ZINC05626394
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2,3-Dihydro-6-[(phenylthio)methyl]-2-thioxo-4(1H)-pyrimidinone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H10N2OS2
CAS Number:
Poids moléculaire :
250.34
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
ZINC05626394 is a derivative of propylthiouracil. It is a cell penetrant and a potent inhibitor of CYB5R3 (NADH cytochrome b5 reductase 3).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable